Poland
ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® Stuart DR-200 Rotating Shaker System Drives
Cole-Parmer® Stuart DR-200 Rotating Shaker System Drives
Supplier:  Cole Parmer
Certificates
undefined
Cole-Parmer® Stuart DR-200 Rotating Shaker System Drives
Supplier:  Cole Parmer
Specifications
  • Catalog No:
  • STUA51600-94
  • STUA51600-99
  • STUA51600-91
  • STUA51600-98
  • STUA51600-97
  • STUA51600-96
  • STUA51600-95
  • STUA51600-93
  • STUA51600-92
  • STUA51600-06
  • Zakres prędkości:
  • 6 - 60 min⁻¹
  • Wymiary - szer. x gł. x wys.:
  • 650×250×250 mm
  • Zasilanie:
  • 230 VAC, 50 Hz
  • Maksymalny załadunek:
  • 3 kg
  • Czasomierz:
  • 10 - 60 min
Specifications
Frequently Bought Together