Poland
ContactUsLinkComponent
Programmable Vortex Mixers, Genie Series
Programmable Vortex Mixers, Genie Series
Certificates
undefined
Programmable Vortex Mixers, Genie Series
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0954
  • 444-0874
  • 444-0872
  • 444-0873
  • Typ:
  • Vortex-Genie Pulse
  • Digital Vortex-Genie® 2
  • Digital Vortex-Genie® 2
  • Digital Vortex-Genie® 2
  • Typ ruchu:
  • Pulse
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Amplituda:
  • 4 mm
  • 3,5 mm
  • 3,5 mm
  • 3,5 mm
  • Zakres prędkości:
  • 500 - 2700 min⁻¹
  • 500 - 2850 min⁻¹
  • 500 - 2850 min⁻¹
  • 500 - 2850 min⁻¹
  • Maksymalna pojemność:
  • 500 ml
  • 500 ml
  • 500 ml
  • 500 ml
  • Zasilanie:
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • Wymiary - szer. x gł. x wys.:
  • 122×165×165 mm
  • 122×165×165 mm
  • 122×165×165 mm
  • 122×165×165 mm
  • Waga:
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
  • 4 kg
  • Czasomierz:
  • 1 - 99 min or continuous
  • 1 - 99 min or continuous
  • 1 - 99 min or continuous
  • 1 - 99 min or continuous
Specifications
Frequently Bought Together