Poland
ContactUsLinkComponent
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, niejałowe, jasnoniebieskie, lepkie, PUREZERO® HG3
 :  Halyard
undefined
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, niejałowe, jasnoniebieskie, lepkie, PUREZERO® HG3
 :  Halyard
  • Catalog No:
  • 112-6532
  • 112-6535
  • 112-6536
  • 112-6533
  • 112-6534
  • Oburęczne, na jedną dłoń:
  • Oburęczne
  • Oburęczne
  • Oburęczne
  • Oburęczne
  • Oburęczne
  • Jednorazowego/ wielokrotnego użytku:
  • Jednorazowego użytku
  • Jednorazowego użytku
  • Jednorazowego użytku
  • Jednorazowego użytku
  • Jednorazowego użytku
  • Lateks/ wolne od lateksu:
  • Wolne od lateksu
  • Wolne od lateksu
  • Wolne od lateksu
  • Wolne od lateksu
  • Wolne od lateksu
  • Pudrowane/Bezpudrowe:
  • Bezpudrowe
  • Bezpudrowe
  • Bezpudrowe
  • Bezpudrowe
  • Bezpudrowe
  • Wykończenie:
  • Tacky, with textured fingertips
  • Tacky, with textured fingertips
  • Tacky, with textured fingertips
  • Tacky, with textured fingertips
  • Tacky, with textured fingertips
  • Mankiet:
  • Rolowany
  • Rolowany
  • Rolowany
  • Rolowany
  • Rolowany
  • Grubość na palcach:
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • 0,1 mm
  • Grubość na dłoni:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • Antystatyczne:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Dopuszczone do kontaktu z żywnością:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together