Butelkowe systemy filtracji próżniowej, Corning®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
Nabutelkowe systemy filtracji próżniowej dostepne w czterech rozmiarach: 150, 250, 500 ml i 1 L. Różne kolory adapterów, odpowiadające materiałowi membrany, pozwalają na łatwą identyfikację: polieterosulfon (PES) - żółty; octan celulozy (CA) - pomarańczowy; azotan celulozy (CN) - niebieski; nylon (NY) - czerwony.
- Skośny port do węża ułatwia przyłączenie linii próżniowej
- Butla odbieralnikowa ma ścianki ułatwiające chwytanie
- Pakowane indywidualnie, sterylne, apirogenne
- Nakrętki do butli odbieralnikowych są sterylne i pakowane indywidualnie
- Dostępne dodatkowe butelki do przechowywania
* Lejek 500 ml z membraną 70 mm.
Ordering information: Systems are comprised of filter funnel, filter membrane, filter cap, neck adapter, receiver, receiver cap, and hose connector.
Specifications
- Catalog No:
- 513-3357
- 513-3346
- 513-3356
- 513-3352
- 513-3355
- 513-3350
- 734-1861
- 734-1846
- 734-1821
- 513-3354
- 513-3349
- 734-1860
- 734-1845
- 734-1901
- 734-1900
- 513-3348
- 734-1844
- 513-3347
- 514-0168
- 514-0169
- 513-3359
- 513-3358
- Environmentally Preferable:
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Certyfikacja środowiskowa:
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together