Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-ENHO Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC1133F5]
  CAYM14117-200
Anti-ENHO Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC1133F5]
  CAYM14117-200
  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Symbol antygenu:
    ENHO
  • Klonalność:
    Monoklonalne
  • Klonuj:
    CC1133F5
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Liczba aminokwasów:
    34 to 76
  • Bufor do przechowywania:
    PBS, pH 7,2, containing 50% glycerol and 0,02% sodium azide
  • Temperatura przechowywania:
    –20 °C
  • Temperatura transportu:
    –20 °C
  • Immunogen:
    human adropin amino acids 34-76
  • Oczyszczenie:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozmiar:
    200 µg
  • Ilość:
    200 µG
Type: Primary
Antigen: ENHO
Clonality: Monoclonal
Clone: CC1133F5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human