Anti-HDAC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM13500-1
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Symbol antygenu:HDAC7
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktywność:Monkey,Chimpanzee,Human,Bovine,Dog,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Modyfikacja:phospho-Ser155
- Bufor do przechowywania:PBS containing 0,05% BSA and 0,05% sodium azide
- Temperatura przechowywania:–20 °C
- Temperatura transportu:–20 °C
- Immunogen:synthetic peptide from human HDAC7 containing phospho-Ser155
- Oczyszczenie:purified
- Rozmiar:1 Ea
- Ilość:1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: HDAC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chimpanzee, Bovine, Dog, Human, Monkey, Mouse, Rat