Anti-AR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156C135.2]
CAYM13492-1
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:Androgen Receptor
- Symbol antygenu:AR
- Klonalność:Monoklonalne
- Klonuj:156C135.2
- Koniugacja:Unconjugated
- Gospodarz:Mouse
- ImmunoChemia:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktywność:Monkey,Human
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Liczba aminokwasów:207 to 221
- Modyfikacja:phospho-Ser210, phospho-Ser213
- Bufor do przechowywania:PBS containing 0,05% BSA and 0,05% sodium azide
- Temperatura przechowywania:–20 °C
- Temperatura transportu:–20 °C
- Immunogen:synthetic peptide from human androgen receptor amino acids 207-221
- Oczyszczenie:purified by Protein G chromatography
- Rozmiar:1 Ea
- Ilość:1
Type: Primary
Antigen: AR
Clonality: Monoclonal
Clone: 156C135.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey