Anti-BLT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM120114-500
Supplier: Cayman Chemical
Specifications
- Typ przeciwciała:Primary
- Symbol antygenu:BLT1
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- Cytometrii przepływowej:Yes
- Gospodarz:Rabbit
- ImmunoChemia:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktywność:Human,Bovine,Mouse
- Western blot:Yes
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Liczba aminokwasów:331 to 352
- Bufor do przechowywania:TBS, pH 7,4, containing 50% glycerol, 0,5% BSA, and 0,02% sodium azide
- Sekwencja:ALEPGPSESLTASSPLKLNELN
- Temperatura przechowywania:–20 °C
- Temperatura transportu:–20 °C
- Immunogen:human BLT1 receptor amino acids 331-352
- Rozmiar:500 µl
- Ilość:500 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: BLT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse