Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody | Przeciwciała
Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody
numer katalogowy CAYM10602-1
Dostawca:  Cayman Chemical
Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody
numer katalogowy CAYM10602-1
Dostawca:  Cayman Chemical
Dane techniczne
  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Symbol antygenu:
    GLUR1
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Gospodarz:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktywność:
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Modyfikacja:
    phospho-Ser831
  • Temperatura przechowywania:
    –20 °C
  • Temperatura transportu:
    –20 °C
  • Immunogen:
    phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding the phospho-Ser831 of GluR1
  • Oczyszczenie:
    purified by affinity chromatography
  • Rozmiar:
    1 Ea
  • Ilość:
    1
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
Type: Primary
Antigen: GluR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat