Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-ENHO Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10381-1
Anti-ENHO Rabbit Polyclonal Antibody
  CAYM10381-1
  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Symbol antygenu:
    ENHO
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Gospodarz:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktywność:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Liczba aminokwasów:
    34 to 76
  • Bufor do przechowywania:
    TBS, pH 7,4
  • Temperatura przechowywania:
    –20 °C
  • Temperatura transportu:
    –20 °C
  • Immunogen:
    human adropin amino acids 34-76
  • Oczyszczenie:
    purified by affinity chromatography
  • Rozmiar:
    1 Ea
  • Ilość:
    1
Type: Primary
Antigen: ENHO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human