Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-CRTH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CRTH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM10004886-1
Supplier:  Cayman Chemical
Anti-CRTH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # CAYM10004886-1
Supplier:  Cayman Chemical
Specifications
  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Symbol antygenu:
    CRTH2
  • Klonalność:
    Poliklonalne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Gospodarz:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktywność:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Adsorpcja krzyżowa:
    No
  • Formularz:
    lyophilized
  • Liczba aminokwasów:
    2 to 21
  • Bufor do przechowywania:
    TBS, pH 7,4
  • Temperatura przechowywania:
    –20 °C
  • Temperatura transportu:
    –20 °C
  • Immunogen:
    CRTH2/DP2 protein amino acids 2-21
  • Oczyszczenie:
    purified by affinity chromatography
  • Rozmiar:
    1 Ea
  • Ilość:
    1
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CRTH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat