Poland
ContactUsLinkComponent
kwas nadjodowy solution, Q Path® do mikroskopii | kwas nadjodowy
kwas nadjodowy solution, Q Path® do mikroskopii
numer katalogowy 10047024.
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
kwas nadjodowy solution, Q Path® do mikroskopii
numer katalogowy 10047024.
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Rodzaj opakowania:
    Pouch
  • Ilość:
    450 mL
  • Seq:
    2675
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • Density (20/4):
    0,99 - 1,01
Specification Test Results
About this item
 :
 :227.94 g/mol
Storage Temperature:Temperatura otoczenia
EINECS:233-937-0
 :1
CAS Number:10450-60-9
Formula:H₅IO₆
MDL Number:MFCD00011344