Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
DRIamp, biologiczny wskaźnik sterylizacji suchym gorącym powietrzem B. atrophaeus ref. # 9372, fiolka ze sporami + pożywka TSB ze wskaźnikiem pH, opak. 50 szt. 1 * 50 SZT
Catalog # MESLDH-50
Supplier:  MESA LABORATORIES
New Product
DRIamp, biologiczny wskaźnik sterylizacji suchym gorącym powietrzem B. atrophaeus ref. # 9372, fiolka ze sporami + pożywka TSB ze wskaźnikiem pH, opak. 50 szt. 1 * 50 SZT
Catalog # MESLDH-50
Supplier:  MESA LABORATORIES