Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm 1 * 1 ST
Catalog # KROS17847
Supplier:  KROSCHKE
New Product
gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm 1 * 1 ST
Catalog # KROS17847
Supplier:  KROSCHKE