Naczynie typu Schlenk o pojemno?ci 25 ml wykonane ze szk?a borokrzemowego 3.3 z tubusem bocznym z oliwk?, wyposa?one od góry w kran typu rotaflo wykonany z teflonu 1 * 1 SZT
Catalog # LBITSCHR/25
Supplier: LABIT S C A BARTOSIAK W KOPE
Frequently Bought Together