Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Green freezing cartridge for CoolBox 30, für alle CoolBox 30 Tube-Systeme, Temperaturbereich: -18°C bis -10°C 1 * 3 ST
Catalog # BZYM210308
Supplier:  BIOZYM
Green freezing cartridge for CoolBox 30, für alle CoolBox 30 Tube-Systeme, Temperaturbereich: -18°C bis -10°C 1 * 3 ST
Catalog # BZYM210308
Supplier:  BIOZYM
Frequently Bought Together