Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Bestehend aus: - 1 Rohwasserschlauch aus Kunststoff, 1,5m lang, mit einer Schnellkupplung und einer Schlauchverschraubung 3/4 IG, (1/2 -Wasserhahn) - 1 Reinwasserschlauch 1,5m komplett mit temperaturkompensierter Elektrode c=0,2TK, Elektrodenkammer 1 * 1 ST
  SGWAW3T199288
Bestehend aus: - 1 Rohwasserschlauch aus Kunststoff, 1,5m lang, mit einer Schnellkupplung und einer Schlauchverschraubung 3/4 IG, (1/2 -Wasserhahn) - 1 Reinwasserschlauch 1,5m komplett mit temperaturkompensierter Elektrode c=0,2TK, Elektrodenkammer 1 * 1 ST
  SGWAW3T199288
Frequently Bought Together