Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
ACTIV BLASENPFLASTER SET Hydrocolloidverband bei Hautblasen. Bei Wundkontakt bildet das Pflaster ein, schützendes Gel-Polster um die betroffene Hautpartie. Dadurch erzielte Druck- und Reibungsentlastung führen zu spürbarer Schmerzlinderung. Set mit 5 1 * 1 SET
numer katalogowy SOEH1009352
Supplier:  SOEHNGEN
ACTIV BLASENPFLASTER SET Hydrocolloidverband bei Hautblasen. Bei Wundkontakt bildet das Pflaster ein, schützendes Gel-Polster um die betroffene Hautpartie. Dadurch erzielte Druck- und Reibungsentlastung führen zu spürbarer Schmerzlinderung. Set mit 5 1 * 1 SET
numer katalogowy SOEH1009352
Supplier:  SOEHNGEN
Frequently Bought Together