Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
OG Z2 (MULTIPARAMETER DATENLOGGER FUR LANGZEITANWENDUNG IN DER ATEX ZONE 2 ATEX ZERTIFIZIERT GEM II 3 G EX EC IS IIBT4 GC) 1 * 1 ST
Catalog # ORIA5415059
OG Z2 (MULTIPARAMETER DATENLOGGER FUR LANGZEITANWENDUNG IN DER ATEX ZONE 2 ATEX ZERTIFIZIERT GEM II 3 G EX EC IS IIBT4 GC) 1 * 1 ST
Catalog # ORIA5415059
Frequently Bought Together