Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps and septa, BASIK™ | Avantor
Caps and septa, BASIK™
Snap cap and septa, cross-slit, Soft-Guard™, White silicone/red PTFE, Yellow
numer katalogowy MICS9502C-E-30YX
Dostawca:   MICROSOLV
Caps and septa, BASIK™
numer katalogowy MICS9502C-E-30YX
Dostawca:  MICROSOLV
Caps and septa, BASIK™
Caps and septa, BASIK™
Snap cap and septa, cross-slit, Soft-Guard™, White silicone/red PTFE, Yellow
Przejdź do:
Price
180 zł
Zaloguj się dla dostępności
1 * 100 SZT
Product Details & Documents
For use with 12×32 mm autosampler vials.
Dane techniczne
  • Septum:
    White silicone/red PTFE
  • Description:
    Snap cap and septa, cross-slit, Soft-Guard™
  • Seq:
    41
  • Cap colour:
    Yellow