Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
UltraClear TP 10 TWF 60 UV UF *********************** Wand- oder Tischgerät zur Herstellung analytisch reinen, pyrogenfreien Wassers, mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm, entsprechend 18,2 MOhm-cm, TOC < 1-3 ppb, bei Einspeisung von Wasser aus de 1 * 1 ST
Catalog # SGWAW3T360175
UltraClear TP 10 TWF 60 UV UF *********************** Wand- oder Tischgerät zur Herstellung analytisch reinen, pyrogenfreien Wassers, mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm, entsprechend 18,2 MOhm-cm, TOC < 1-3 ppb, bei Einspeisung von Wasser aus de 1 * 1 ST
Catalog # SGWAW3T360175
Frequently Bought Together