3,3-Dimethylbutyraldehyde
Glass bottle, 5 g
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3,3-Dimethylbutyraldehyde
numer katalogowy ACRO257260050
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Numer CAS: 2987-16-8
Przejdź do:
Product Details & Documents
Synonimy: 3,3-Dimethylbutanal
- Numer CAS:2987-16-8
- Wzór:C₆H₁₂O
- Numer MDL:MFCD00042807
- Molecular Weight:100.16 g/mol
- Temperatura wrzenia:104…106 °C (760 mmHg)
- Temperatura topnienia:–24 °C
- Gęstość:0.798 g/cm³
- Punkt zapalny:13 °C
- Temperatura przechowywania:Ambient
- UN:1989
- ADR:3,II
Documents
ACRO25726
SDS
Dane techniczne
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
Dane techniczne
- Pack type:Glass bottle
- Pk:5 g
Dane techniczne
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



