Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Dygestorium do ogólnych prac lab. 1500mm, szafka do przechowywania odczynników lotnych i łatwopalnych o szer. 1400mm, 1 x zimna woda , 3 gniazdka elektryczne 230V, lampa oświetlająca komorę roboczą, funkcja EXPLORIS AutoProtect i TouchTronic. 1 * 1 SZT
Catalog # KOTT402-00006C
Supplier:  KOETTERMANN
Dygestorium do ogólnych prac lab. 1500mm, szafka do przechowywania odczynników lotnych i łatwopalnych o szer. 1400mm, 1 x zimna woda , 3 gniazdka elektryczne 230V, lampa oświetlająca komorę roboczą, funkcja EXPLORIS AutoProtect i TouchTronic. 1 * 1 SZT
Catalog # KOTT402-00006C
Supplier:  KOETTERMANN
Frequently Bought Together