Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Mit einstellbaren elektronischen Schweißzeit Mit Ein / Aus-Schalter Für die Wärme Abdichtung von PE-Folie bis zu 0,3 mm Dicke 2x Um kompatible Polystar Schweißzangen verwendet werden 1 * 1 ST
Catalog # RISC120GE
Supplier:  RISCHE HERFURTH
Mit einstellbaren elektronischen Schweißzeit Mit Ein / Aus-Schalter Für die Wärme Abdichtung von PE-Folie bis zu 0,3 mm Dicke 2x Um kompatible Polystar Schweißzangen verwendet werden 1 * 1 ST
Catalog # RISC120GE
Supplier:  RISCHE HERFURTH
Frequently Bought Together