Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Methyl orange 0,04% in aqueous solution

Glass bottle, 500 mL
numer katalogowy CHMP217046309.0500
Dostawca:   CHEMPUR
Methyl orange 0,04% in aqueous solution
numer katalogowy CHMP217046309.0500
Dostawca:  CHEMPUR
Numer CAS:  547-58-0
Methyl orange 0,04% in aqueous solution

Glass bottle, 500 mL

Przejdź do:
Numer CAS:  547-58-0
Price
65,70 zł
Zaloguj się dla dostępności
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonimy:  4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
  • Numer CAS:547-58-0
  • Wzór:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
  • Numer MDL:MFCD00007502
  • Molecular Weight:327.34 g/mol
  • Temperatura przechowywania:Ambient
  • EINECS:208-925-3
Dane techniczne

Dane techniczne

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    500 mL

Dane techniczne