Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

N-Methylanthranilic acid ≥90%

Glass bottle for solids, 100 g
numer katalogowy ABCRAB125880.0100
Drażniący
Marketsource
Dostawca:   abcr
N-Methylanthranilic acid ≥90%
numer katalogowy ABCRAB125880.0100
Dostawca:  abcr
Marketsource
Numer CAS:  119-68-6
N-Methylanthranilic acid ≥90%
N-Methylanthranilic acid ≥90%

Glass bottle for solids, 100 g

Przejdź do:
Numer CAS:  119-68-6
Price
Zapytaj o cenę
Zaloguj się dla dostępności
1 * 100 g
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Purity: 90+% CAS No.: 119-68-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: ca 171° dec. Beilstein Reference: 2208135

Synonimy:  2-(Methylamino)benzoic acid
  • Numer CAS:119-68-6
  • Wzór:C₈H₉NO₂
  • Numer MDL:MFCD00002424
  • Molecular Weight:151.16 g/mol
  • Temperatura wrzenia:80 °C (0.01 mmHg)
  • Temperatura topnienia:∼171 °C (dec.)
  • Temperatura przechowywania:Ambient
  • EINECS:204-343-9
Dane techniczne

Dane techniczne

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g

Dane techniczne