Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Appareil point de fusion automatique SMP40 . Utilisation des dernires technologies en imagerie digitale . Ecran tactile couleur de 15cm . Temprature maximum 400C . Systme de refroidissement intgr, 350 50C en 10 minutes . Sauvegarde de plu 1 * 1 Pce
Catalog # 621-2023
Supplier:  Cole Parmer
undefined
Appareil point de fusion automatique SMP40 . Utilisation des dernires technologies en imagerie digitale . Ecran tactile couleur de 15cm . Temprature maximum 400C . Systme de refroidissement intgr, 350 50C en 10 minutes . Sauvegarde de plu 1 * 1 Pce
Catalog # 621-2023
Supplier:  Cole Parmer
Frequently Bought Together