Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Trimethyl phosphate ≥98% | Avantor

Trimethyl phosphate ≥98%

Glass bottle for solids, 500 g
numer katalogowy A10595.36
Zdrowie
Drażniący
Trimethyl phosphate ≥98%
numer katalogowy A10595.36
Numer CAS:  512-56-1
Trimethyl phosphate ≥98%
Trimethyl phosphate ≥98%

Glass bottle for solids, 500 g

Przejdź do:
Numer CAS:  512-56-1
Price
482 zł
Zaloguj się dla dostępności
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 512-56-1 Molecular Formula: C3H9O4P Formula Weight: 140.08 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Pleasant Melting Point: -46° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 1071731 MDL No.: MFCD00008348

Synonimy:  Trimethylphosphate
  • Numer CAS:512-56-1
  • Wzór:C₃H₉O₄P
  • Numer MDL:MFCD00008348
  • Molecular Weight:140.08 g/mol
  • Temperatura wrzenia:196…198 °C
  • Temperatura topnienia:–46 °C
  • Gęstość:1.213
  • Punkt zapalny:>150 °C (302 °F)
  • Temperatura przechowywania:Ambient
  • EINECS:208-144-8
Dane techniczne

Dane techniczne

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    500 g

Dane techniczne