Złóż zamówienie
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Płytki TLC, poliamid-6, arkusze poliestrowe, POLYGRAM®

Płytki TLC, poliamid-6, arkusze poliestrowe, POLYGRAM®

POLYAMIDE-6, Poliamid 6, 200×200 mm, 100 µm, No
Catalog # 552-0152
Supplier:   MACHEREY-NAGEL
Płytki TLC, poliamid-6, arkusze poliestrowe, POLYGRAM®
Catalog # 552-0152
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Płytki TLC, poliamid-6, arkusze poliestrowe, POLYGRAM®
Płytki TLC, poliamid-6, arkusze poliestrowe, POLYGRAM®

POLYAMIDE-6, Poliamid 6, 200×200 mm, 100 µm, No

Price
1 140 zł
Log in for availability
1 * 25 SZT
Product Details & Documents

Polyamide 6 layers are available as POLYGRAM® polyester sheets with or without fluorescent indicator. The separation mechanism based on hydrogen bonds to amide groups of the polymer matrix as well as on ionic, dipol and electron donor/acceptor interactions.

  • Alternative selectivity to silica 60

Application includes natural compounds, phenols, carboxylic acids, aromatic nitro compounds and especially amino acids.

Polyamide 6: ε-polycaprolactam.

Documents

Specifications
  • Materiał powłoki:
    Poliamid 6
  • Grubość warstwy:
    100 µm
  • Wymiary płyty:
    200×200 mm
  • Opis:
    POLYAMIDE-6
  • Seq:
    02
  • Wskaźnika fluorescencyjnego:
    No