Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Urea

Urea

5 kg
Catalog # A1049.5000
Supplier:   PanReac AppliChem
Urea
Catalog # A1049.5000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  57-13-6
Urea
Przejdź do:
CAS Number:  57-13-6
Price
1 190 zł
Zaloguj się dla dostępności
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonimy:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numer CAS:57-13-6
  • Wzór:NH₂CONH₂
  • Numer MDL:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Indeks Mercka:13,09935
  • Temperatura wrzenia:197 °C (1013 hPa)
  • Temperatura topnienia:132.7 °C
  • Gęstość:1.34 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatura przechowywania:Ambient
  • EINECS:200-315-5
  • ZASIĘG:01-2119463277-33
Dane techniczne

Dane techniczne

  • Pk:
    5 kg

Dane techniczne