Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 250 ml, Höhe: 78 mm, Dmr unten: 69 mm, Deckel-Dmr: 73 mm, mit rotem Schraubdeck el, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 15 ST
Catalog # 216-3122
Supplier:  DUERMANN
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 250 ml, Höhe: 78 mm, Dmr unten: 69 mm, Deckel-Dmr: 73 mm, mit rotem Schraubdeck el, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 15 ST
Catalog # 216-3122
Supplier:  DUERMANN
Frequently Bought Together