Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 12 ml, Höhe: 31 mm, Dmr unten: 26 mm, Deckel-Dmr: 29 mm, mit rotem Schraubdecke l, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 50 ST
Catalog # 216-2962
Supplier:  DUERMANN
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 12 ml, Höhe: 31 mm, Dmr unten: 26 mm, Deckel-Dmr: 29 mm, mit rotem Schraubdecke l, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 50 ST
Catalog # 216-2962
Supplier:  DUERMANN
Frequently Bought Together