Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps | Avantor
Clamps
38 - 60 mm
numer katalogowy 241-7316
Dostawca:   USBECK Laborgeräte
Clamps
numer katalogowy 241-7316
Clamps
Clamps
38 - 60 mm
Przejdź do:
Price
58,50 zł
Zaloguj się dla dostępności
1 * 1 SZT
Product Details & Documents
Zinc die-cast, powder coated.
  • The jaws of the clamps are covered with layer of cork to protect the clamped items
  • Without bosshead for fixing to stand
  • With wing screws for rapid easy clamping
Dane techniczne
  • Spanning width:
    38 - 60 mm