Tlenek miedzi(I) 97%
Glass bottle for solids, 25 g
: Tlenek miedziawy
- :1317-39-1
- :Cu₂O
- :MFCD00010974
- :143.09 g/mol
- :13,02694
- :1800 °C (1013 hPa)
- :1232 °C
- :5,7 to 6.2 g/cm³ (20 °C)
- :Temperatura otoczenia
- :215-270-7
- :3077
- :9,III
- Appearance:Red-brown Powder
- Titration Complexometric:≥96.0 %
- Iron (Fe):≤500 ppm
- Nickel (Ni):≤100 ppm
- Silver (Ag):≤50 ppm
- Rodzaj opakowania:Glass bottle for solids
- Ilość:25 g



