1,5-Dibromopentane 97%
Glass bottle, 1 L
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
1,5-Dibromopentane 97%
numer katalogowy ACRO155990010
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Numer CAS: 111-24-0
Przejdź do:
Product Details & Documents
- Numer CAS:111-24-0
- Wzór:BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
- Numer MDL:MFCD00000268
- Molecular Weight:229.94 g/mol
- Temperatura wrzenia:224 °C (1013 hPa)
- Temperatura topnienia:–34 °C
- Gęstość:1.68 g/cm³
- Punkt zapalny:79 °C
- Temperatura przechowywania:Ambient
- EINECS:203-849-7
Documents
ACRO15599
SDS
Dane techniczne
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:Clear colorless to yellow-brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
Dane techniczne
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L



