Sodium formate, pure
Dostawca: CHEMPUR
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:141-53-7
:
Wzór:HCO₂Na
Numer MDL:MFCD00013101
:68.01 g/mol
Indeks Mercka:13,08694
Temperatura topnienia:257.31 °C
Gęstość:1.919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:205-488-0
ZASIĘG:01-2119486468-21
Frequently Bought Together