Calcium chloride, granules 2-3 mm, pure for desiccators
: CHEMPUR
:10043-52-4
:
:CaCl₂
:MFCD00010903
:14,01659
:1600 °C (1013 hPa)
:772 °C
:2.174 g/cm³ (20 °C)
:110.98 g/mol
:Ambient
:233-140-8
:01-2119494219-28