Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Sulphuric acid 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution
Sulphuric acid 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution
Catalog # POCH575062160-5L
Dostawca:  POCH AVANTOR BRAND
Numer CAS:  
Sulphuric acid 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution
Catalog # POCH575062160-5L
Dostawca:  POCH AVANTOR BRAND
Numer CAS:  

Dane techniczne

  • Pk:
    5 L
  • Seq:
    5190

Dane techniczne

Informacje o tym produkcie

 :
 :98.08 g/mol
Gęstość:1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
Numer CAS:7664-93-9
Wzór:H₂SO₄
Numer MDL:MFCD00064589