Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 10 mmol/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 10 mmol/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
numer katalogowy SIALT7791-.5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt (dTTP Na) 10 mmol/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
numer katalogowy SIALT7791-.5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Rodzaj opakowania:
    Glass bottle
  • Ilość:
    0,5 mL
  • Seq:
    2040

Specifications

About this item

 :
 :504.15 g/mol
CAS Number:18423-43-3
Formula:C₁₀H₁₆N₂NaO₁₄P₃
MDL Number:MFCD00080338