
szczawian disodowy, czysty reagent analityczny
Supplier: CHEMPUR
Certificates
About this item
CAS Number:62-76-0
:
Formula:Na₂C₂O₄
MDL Number:MFCD00012465
:134 g/mol
Merck Index:13,08723
Melting Pt:250…270 °C
Density:2,27 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-550-3
:GHS07
Storage Temperature:Temperatura otoczenia
Frequently Bought Together