Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Catalog # PROOBP423
Numer CAS:  
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Catalog # PROOBP423
Numer CAS:  

Dane techniczne

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    0,25 mL
  • Seq:
    2025

Dane techniczne

Informacje o tym produkcie

 :
 :450.6958 g/mol
EINECS:201-564-2
Numer CAS:84-80-0
 :81818-54-4
Wzór:C₃₁H₄₆O₂
Numer MDL:MFCD00214063