

Perchloric acid 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:7601-90-3
:
Wzór:HClO₄
Numer MDL:MFCD00011325
:100.46 g/mol
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:231-512-4
UN:1802
ADR:8,II
:GHS03
:GHS05
Frequently Bought Together