
Basic fuchsin
Dostawca: CHEMPUR
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:632-99-5
:58969-01-0
Wzór:C₂₀H₂₀ClN₃
Numer MDL:MFCD00012569
:337.85 g/mol
Indeks Mercka:12,05686
Temperatura topnienia:235 °C
Gęstość:1.22 g/cm³ (20 °C)
EINECS:211-189-6
:GHS08
Temperatura przechowywania:Ambient
Frequently Bought Together