Ethylene glycol 50% in aqueous solution, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:107-21-1
:
Wzór:HOCH₂CH₂OH
Numer MDL:MFCD00002885
:62.07 g/mol
Temperatura przechowywania:Refrigerator
EINECS:203-473-3
Dane techniczne
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Environmental certification:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Dane techniczne
Frequently Bought Together