


Cobalt(II) sulphate heptahydrate, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:10026-24-1
:
Wzór:CoSO₄·7H₂O
Numer MDL:MFCD00149658
:281.1 g/mol
Indeks Mercka:12,02510
Temperatura topnienia:735 °C
Gęstość:2.03 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-334-2
UN:3077
ADR:9,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Frequently Bought Together