Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzaldehyde, pure | Avantor

Benzaldehyde, pure

Drażniący
Dostawca:   CHEMPUR
Benzaldehyde, pure
Dostawca:  CHEMPUR
Certyfikaty
Benzaldehyde, pure
Benzaldehyde, pure

3 dostępnych opcji poniżej

Product Details & Documents
  • Numer CAS:100-52-7
  • Wzór:C₆H₅CHO
  • Numer MDL:MFCD00003299
  • Molecular Weight:106.12 g/mol
  • Indeks Mercka:13,01057
  • Temperatura wrzenia:179 °C (1013 hPa)
  • Temperatura topnienia:–26 °C
  • Gęstość:1.049 g/cm³ (20 °C)
  • Punkt zapalny:64 °C
  • Temperatura przechowywania:Ambient
  • EINECS:202-860-4
  • UN:1990
  • ADR:9,III
Product Family Options

Informacje o produkcie

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.