


1,2-Dichloroethane, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:107-06-2
:
Wzór:ClH₂CCH₂Cl
Numer MDL:MFCD00000963
:98.96 g/mol
Indeks Mercka:13,03831
Temperatura wrzenia:83.5 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia:–35.5 °C
Gęstość:1.254 g/cm³ (20 °C)
Punkt zapalny:13 °C
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:203-458-1
UN:1184
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Frequently Bought Together