Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Chemical scoops
Chemical scoops
Supplier:   BOCHEM
Chemical scoops
Supplier:  BOCHEM
Certificates
Chemical scoops
14 Options Available Below
Product Details & Documents
These scoops are made from aluminium.
Product Family Options
Product Information
  • Capacity
    Length
    Ø
    Availability
    Price
  • 5 ml
    65 mm
    12 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 6,50 zł
    6,50 zł
    1 * 1 SZT
       6,50 zł
  • 10 ml
    85 mm
    13 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 8,40 zł
    8,40 zł
    1 * 1 SZT
       8,40 zł
  • 50 ml
    135 mm
    24 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 15,80 zł
    15,80 zł
    1 * 1 SZT
       15,80 zł
  • 65 ml
    155 mm
    30 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 20,30 zł
    20,30 zł
    1 * 1 SZT
       20,30 zł
  • 90 ml
    185 mm
    32 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 29,30 zł
    29,30 zł
    1 * 1 SZT
       29,30 zł
  • 160 ml
    210 mm
    37 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 35,40 zł
    35,40 zł
    1 * 1 SZT
       35,40 zł
  • 240 ml
    250 mm
    45 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 45,70 zł
    45,70 zł
    1 * 1 SZT
       45,70 zł
  • 400 ml
    290 mm
    55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 71,80 zł
    71,80 zł
    1 * 1 SZT
       71,80 zł
  • 480 ml
    310 mm
    57 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 80,30 zł
    80,30 zł
    1 * 1 SZT
       80,30 zł
  • 900 ml
    350 mm
    63 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 120 zł
    120 zł
    1 * 1 SZT
       120 zł
  • 1600 ml
    400 mm
    83 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 198 zł
    198 zł
    1 * 1 SZT
       198 zł
  • 2500 ml
    430 mm
    95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 269 zł
    269 zł
    1 * 1 SZT
       269 zł
  • 90 ml
    250 mm
    35 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 51,50 zł
    51,50 zł
    1 * 1 SZT
       51,50 zł
  • 90 ml
    285 mm
    35 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 60 zł
    60 zł
    1 * 1 SZT
       60 zł