Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Chloroform analytical reagent

1 L
numer katalogowy POCH234431116-1L
Toksyczny
Zdrowie
Dostawca:   POCH AVANTOR BRAND
Chloroform analytical reagent
numer katalogowy POCH234431116-1L
Dostawca:  POCH AVANTOR BRAND
Numer CAS:  67-66-3
Chloroform analytical reagent
Chloroform analytical reagent

1 L

Przejdź do:
Numer CAS:  67-66-3
Price
155 zł
Zaloguj się dla dostępności
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonimy:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • Numer CAS:67-66-3
  • Wzór:CHCl₃
  • Numer MDL:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • Indeks Mercka:13,02160
  • Temperatura wrzenia:61.7 °C (1013 hPa)
  • Temperatura topnienia:–63 °C
  • Gęstość:1.4832 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatura przechowywania:Ambient
  • EINECS:200-663-8
  • UN:1888
  • ADR:6.1,III
  • ZASIĘG:05-2114614906-45
Dane techniczne

Dane techniczne

  • Pk:
    1 L

Dane techniczne