Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Anti-CetuxiMab-GEX Recombinant Antibody
Anti-CetuxiMab-GEX Recombinant Antibody
Catalog # PRSI10-839
Supplier:  ProSci Inc.
New Product
Anti-CetuxiMab-GEX Recombinant Antibody
Catalog # PRSI10-839
Supplier:  ProSci Inc.
New Product

Specifications

  • Typ przeciwciała:
    Primary
  • Klonalność:
    Recombinant
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Synonimy antygenów:
    ZW25|ZW-25
  • Modyfikacja:
    None
  • Bufor do przechowywania:
    PBS buffer pH 7,5
  • Temperatura przechowywania:
    Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2…8 °C for 1 - 2 weeks. Store at –20 °C for 12 months. Store at –80 °C for long term storage.
  • Stężenie:
    Batch dependent
  • Temperatura transportu:
    20
  • Immunogen:
    Humanised/ERBB2/EGFR2/CD340 [Homo sapiens]
  • Oczyszczenie:
    >95%
  • Rodzaj opakowania:
    Vial
  • Ilość:
    0,1 mg

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1-kappa/scFv-h-CH2-CH3
Reactivity: